2-Nitrobifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0194-25G N0194-500G
TCIAN0194-25GEA 46 EUR
TCIAN0194-25G TCIAN0194-500G
2-Nitrobifenilo ≥98.0% (por GC)
2-Nitrobifenilo
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: 36 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007126
Núm. CAS: 86-00-0
EINECS: 201-646-8
Índice Merck: 14,06591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&vid=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %