2,2'-Dinitrobifenilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1777-25G D1777-5G
TCIAD1777-25GEA 203 EUR
TCIAD1777-25G TCIAD1777-5G
2,2'-Dinitrobifenilo ≥99.0% (por GC)
2,2'-Dinitrobifenilo
Formula: C₁₂H₈N₂O₄
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 123…125 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007127
Núm. CAS: 2436-96-6
EINECS: 219-435-4
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&vid=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C