2,2'-Dihidroxibifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bifenilo-2,2'-diol
B0813-25G B0813-500G B0813-100G
TCIAB0813-25GEA 38 EUR
TCIAB0813-25G TCIAB0813-500G TCIAB0813-100G
2,2'-Dihidroxibifenilo ≥98.0% (por GC)
2,2'-Dihidroxibifenilo
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 325°C
Pto. de fusión: 106…109 °C
Densidad: 1,342 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002210
Núm. CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7892850df32fc743825b01a57b463affe4f9582&vid=b7892850df32fc743825b01a57b463affe4f9582&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity