6-Clorocroman-4-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1968-25G C1968-5G
TCIAC1968-25GEA 362 EUR
TCIAC1968-25G TCIAC1968-5G
6-Clorocroman-4-ona ≥98.0% (por GC)
6-Clorocroman-4-ona
Formula: C₉H₇ClO₂
Número MDL: MFCD00024070
Núm. CAS: 37674-72-9
EINECS: 253-611-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21c1806a7309bfd87ebcf0ace8083c791725af41&vid=21c1806a7309bfd87ebcf0ace8083c791725af41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C