Croman-4-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Chromanone
C1175-25G C1175-5G
TCIAC1175-25GEA 102 EUR
TCIAC1175-25G TCIAC1175-5G
Croman-4-ona ≥98.0% (por GC)
Croman-4-ona
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: 39 °C
Densidad: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006840
Núm. CAS: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&vid=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %