Cloruro de ciclopentanocarbonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2391-25G C2391-5G
TCIAC2391-25GEA 181 EUR
TCIAC2391-25G TCIAC2391-5G
Cloruro de ciclopentanocarbonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de ciclopentanocarbonilo
Formula: C₆H₉ClO
Pto. Ebullición: 161°C
Densidad: 1,1002 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001370
Núm. CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29e01436f112b4158e09a3218c025d1b2ea54bd7&vid=29e01436f112b4158e09a3218c025d1b2ea54bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %