Cloruro de ciclopropanocarbonilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido ciclopropanocarboxílico cloruro
C1059-25G C1059-500G
TCIAC1059-25GEA 59 EUR
TCIAC1059-25G TCIAC1059-500G
Cloruro de ciclopropanocarbonilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de ciclopropanocarbonilo
Formula: C₄H₅ClO
Pto. Ebullición: 119°C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 23°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001277
Núm. CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&vid=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %