Ácido ciclopropano-1,1-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1309-5G C1309-1G
TCIAC1309-5GEA 64 EUR
TCIAC1309-5G TCIAC1309-1G
Ácido ciclopropano-1,1-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido ciclopropano-1,1-dicarboxílico
Formula: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 134…138 °C
Número MDL: MFCD00013727
Núm. CAS: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2595002c0f2c170a88fd8eae0f31b93e252cebe1&vid=2595002c0f2c170a88fd8eae0f31b93e252cebe1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity