mio-Inositol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
I0040-25G
I0040-500G
TCIAI0040-25GEA
16
EUR
TCIAI0040-25G
TCIAI0040-500G
mio-Inositol ≥99.0% (por GC)
mio-Inositol
Formula:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Pto. Ebullición: 291 Pto. de fusión: 210 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077932 Núm. CAS: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 Índice Merck: 14,04978 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Suitability for protein-analysis | to pass test |