Etinilciclopropano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclopropylacetylene
H53440.06
H53440.14
H53440.22
H53440.06EA
53.7
EUR
H53440.06
H53440.14
H53440.22
Etinilciclopropano ≥97%
Etinilciclopropano
Purity: 97%
CAS No.: 6746-94-7
Molecular Formula: C5H6
Formula Weight: 66.10
Flash Point: -17°(-1°F)
Refractive Index: 1.429
Boiling Point: 51°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD02181090
Formula:
C₅H₆ Pto. Ebullición: 51 °C Densidad: 0,781 Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02181090 Núm. CAS: 6746-94-7 ADR: 3,II |