Etinilciclopropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclopropylacetylene
C1984-25G C1984-5G
TCIAC1984-25GEA 114 EUR
TCIAC1984-25G TCIAC1984-5G
Etinilciclopropano ≥98.0% (por GC)
Etinilciclopropano
Formula: C₅H₆
MW: 66.1 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Pto. de inflamación: –17°C
Número MDL: MFCD02181090
Núm. CAS: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&vid=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %