2-Ciclopenten-1-ona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ciclopenten-2-ona
C0794-25ML C0794-5ML
TCIAC0794-25MLEA 163 EUR
TCIAC0794-25ML TCIAC0794-5ML
2-Ciclopenten-1-ona ≥96.0% (por GC)
2-Ciclopenten-1-ona
Formula: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Pto. Ebullición: 64 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 48°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001401
Núm. CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&vid=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %