2-Ciclohexen-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0816-25ML
C0816-5ML
TCIAC0816-25MLEA
383
EUR
TCIAC0816-25ML
TCIAC0816-5ML
2-Ciclohexen-1-ol ≥95.0% (por GC)
2-Ciclohexen-1-ol
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 166°C Densidad: 0,9865 g/cm³ (23 °C) Pto. de inflamación: 58°C |
Número MDL:
MFCD00001570 Núm. CAS: 822-67-3 EINECS: 212-501-3 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |