3-Metil-2-ciclohexen-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1043-25G M1043-5G
TCIAM1043-25GEA 81 EUR
TCIAM1043-25G TCIAM1043-5G
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona ≥98.0% (por GC)
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona
Formula: C₇H₁₀O
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de fusión: 198…199 °C
Densidad: 0,9791 g/cm³ (10 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00001581
Núm. CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&vid=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %