3-Metil-2-ciclopenten-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Metilciclopent-2-enona
M0956-25ML M0956-100ML
TCIAM0956-25MLEA 128 EUR
TCIAM0956-25ML TCIAM0956-100ML
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona ≥98.0% (por GC)
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona
Formula: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001403
Núm. CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9731a583f8ed11754e45baea4871396d9a5bf12d&vid=e556c06239b183b432e2dca0f509387e164fe1f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %