4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3852-25G
D3852-5G
TCIAD3852-25GEA
346
EUR
TCIAD3852-25G
TCIAD3852-5G
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona ≥96.0% (por GC)
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona
Formula:
C₈H₁₂O Pto. Ebullición: 74°C Densidad: 0,93 to 0.935 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 64°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009695 Núm. CAS: 1073-13-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |