Decametilciclopentasiloxano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1890-25ML D1890-500ML D1890-100ML
TCIAD1890-25MLEA 16 EUR
TCIAD1890-25ML TCIAD1890-500ML TCIAD1890-100ML
Decametilciclopentasiloxano ≥99.0% (por GC)
Decametilciclopentasiloxano
Formula: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de fusión: -38°C
Densidad: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046966
Núm. CAS: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Índice Merck: 14,02848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&vid=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %