1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DABCO
D0134-25G D0134-500G D0134-100G
TCIAD0134-25GEA 16 EUR
TCIAD0134-25G TCIAD0134-500G TCIAD0134-100G
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano
Formula: C₆H₁₂N₂
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…158 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006689
Núm. CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 3263
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,09669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&vid=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency