2-Bromo-9-fluorenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
B3109-25G B3109-5G
TCIAB3109-25GEA 54 EUR
TCIAB3109-25G TCIAB3109-5G
2-Bromo-9-fluorenona ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9-fluorenona
Formula: C₁₃H₇BrO
Número MDL: MFCD00010789
Núm. CAS: 3096-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecf6ab538c4b6899946e9a4791388d5155a11&vid=e5aecf6ab538c4b6899946e9a4791388d5155a11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 152.0 deg-C