Ácido xanteno-9-carboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9H-Xanthene-9-carboxylic acid
X0031-25G X0031-5G
TCIAX0031-25GEA 113 EUR
TCIAX0031-25G TCIAX0031-5G
Ácido xanteno-9-carboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido xanteno-9-carboxílico
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00005059
Núm. CAS: 82-07-5
EINECS: 201-394-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b0cf347ebc613c05104a56d8c73b37155e0bf3b&vid=5b0cf347ebc613c05104a56d8c73b37155e0bf3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 217.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency