Fluoresceína
Proveedor: TCI
Atención
F0095-25G F0095-500G F0095-100G
TCIAF0095-25GEA 23 EUR
TCIAF0095-25G TCIAF0095-500G TCIAF0095-100G
Fluoresceína
Fluoresceína
Formula: C₂₀H₁₂O₅
Pto. de fusión: 315°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005050
Núm. CAS: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Índice Merck: 14,04159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d41a8dea7e421df48c4e1f1e72c540916fc169d4&vid=d41a8dea7e421df48c4e1f1e72c540916fc169d4&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Solubility in hot EtOH (95vol%) almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 2.0 %
Sensitiveness to pass test