Dibutilestaño dicloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DBTC, Dicloruro de dibutilestaño, Diclorodibutilestannano
D0223-25G D0223-500G D0223-100G
TCIAD0223-25GEA 16 EUR
TCIAD0223-25G TCIAD0223-500G TCIAD0223-100G
Dibutilestaño dicloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dibutilestaño dicloruro
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85 g/mol
Pto. Ebullición: 275
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000518
Núm. CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 3146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&vid=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C