Fosfito de trifenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0510-25G T0510-500G
TCIAT0510-25GEA 16 EUR
TCIAT0510-25G TCIAT0510-500G
Fosfito de trifenilo ≥97.0% (por GC)
Fosfito de trifenilo
Formula: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310.29 g/mol
Pto. Ebullición: 360°C
Pto. de inflamación: 206°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003032
Núm. CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&vid=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %