Trioctilfosfina ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0503-25ML T0503-500ML T0503-100ML
TCIAT0503-25MLEA 31 EUR
TCIAT0503-25ML TCIAT0503-500ML TCIAT0503-100ML
Trioctilfosfina ≥85.0% (por GC)
Trioctilfosfina
Formula: C₂₄H₅₁P
Pto. Ebullición: 234°C
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 147°C
Número MDL: MFCD00015298
Núm. CAS: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=694fafe0c96926a0eb4940cb209d6ac7e10e440f&vid=694fafe0c96926a0eb4940cb209d6ac7e10e440f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %