Tetrafluoroborato de tetraetilamonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Tetrylammonium tetrafluoroborate

T0983-25G T0983-5G
TCIAT0983-25GEA 49 EUR
TCIAT0983-25G TCIAT0983-5G
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BF₄N
Pto. de fusión: 365…368 °C
Número MDL: MFCD00011827
Núm. CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59e6d16dca315c620a6a158a252a38b7e4180a90&vid=59e6d16dca315c620a6a158a252a38b7e4180a90&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR