Cloruro de acetilcolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de (2-acetoxietil)trimetilamonio
A0084-25G
A0084-500G
TCIAA0084-25GEA
28
EUR
TCIAA0084-25G
TCIAA0084-500G
Cloruro de acetilcolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de acetilcolina
Formula:
H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl MW: 181.66 g/mol Pto. de fusión: 151 |
Número MDL:
MFCD00011698 Núm. CAS: 60-31-1 EINECS: 200-468-8 Índice Merck: 14,00087 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Melting point | 149.0 to 153.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 1.0 % |