Ioduro de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TEAI, Tetrylammonium iodide
T0097-25G T0097-500G T0097-100G
TCIAT0097-25GEA 24 EUR
TCIAT0097-25G TCIAT0097-500G TCIAT0097-100G
Ioduro de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ioduro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀IN
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011829
Núm. CAS: 68-05-3
EINECS: 200-676-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47afa75d64b86c8ce966b011c7375a8cd9c7bacb&vid=47afa75d64b86c8ce966b011c7375a8cd9c7bacb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency