Ioduro de tetrametilamonio
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrametilamonio yoduro
T0139-100G T0139-25G T0139-500G
TCIAT0139-100GEA 74 EUR
TCIAT0139-100G TCIAT0139-25G TCIAT0139-500G
Ioduro de tetrametilamonio
Ioduro de tetrametilamonio
Formula: C₄H₁₂IN
MW: 201.05 g/mol
Pto. de fusión: 300
Número MDL: MFCD00011629
Núm. CAS: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
Índice Merck: 14,09225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&vid=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %
pH 4.0 to 7.0