2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Yoduro de (2-acetiltioetil)trimetilamonio
A0116-25G A0116-1G A0116-5G
TCIAA0116-25GEA 291 EUR
TCIAA0116-25G TCIAA0116-1G TCIAA0116-5G
2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro
Formula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 289.18 g/mol
Pto. de fusión: 204
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011819
Núm. CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&vid=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency