Tris(2-metilfenil)fosfina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1024-25G T1024-5G
TCIAT1024-25GEA 109 EUR
TCIAT1024-25G TCIAT1024-5G
Tris(2-metilfenil)fosfina ≥97.0% (por GC)
Tris(2-metilfenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁P
Pto. Ebullición: 187 - 192 °C (0,05 -rr)
Número MDL: MFCD00008514
Núm. CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e52ae7931133d29028afe6a6ef234ff0c9d086f&vid=1e52ae7931133d29028afe6a6ef234ff0c9d086f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C