Ácido 1-naftoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ácido α-naftoico

N0024-25G N0024-500G
TCIAN0024-25GEA 43 EUR
TCIAN0024-25G TCIAN0024-500G
Ácido 1-naftoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 162
Número MDL: MFCD00004007
Núm. CAS: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Índice Merck: 14,06381
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdcc312e2fbc4bf0ee7c07c6d135bec38855f59a&vid=fdcc312e2fbc4bf0ee7c07c6d135bec38855f59a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR