Ácido 2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0025-25G N0025-5G N0025-100G
TCIAN0025-25GEA 32 EUR
TCIAN0025-25G TCIAN0025-5G TCIAN0025-100G
Ácido 2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₂
Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180…183 °C
Densidad: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004101
Núm. CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Índice Merck: 14,06382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=877b9e057d22e1ce9a92282c138a0aa9c3762a4d&vid=877b9e057d22e1ce9a92282c138a0aa9c3762a4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency