Acenaftenoquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0004-25G A0004-100G
TCIAA0004-25GEA 150 EUR
TCIAA0004-25G TCIAA0004-100G
Acenaftenoquinona ≥98.0% (por GC)
Acenaftenoquinona
Formula: C₁₂H₆O₂
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 252…255 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003805
Núm. CAS: 82-86-0
EINECS: 201-441-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4126752b2ef1cd921b4c2dec841582c4ef04a40&vid=b4126752b2ef1cd921b4c2dec841582c4ef04a40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF within almost transparency