Acenafteno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0003-25G A0003-500G A0003-100G
TCIAA0003-25GEA 32 EUR
TCIAA0003-25G TCIAA0003-500G TCIAA0003-100G
Acenafteno ≥99.0% (por GC)
Acenafteno
Formula: C₁₂H₁₀
Pto. Ebullición: 279 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 90…93 °C
Densidad: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa abierta)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003807
Núm. CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,00028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&vid=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency