Paladio (II) cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicloruro de paladio
P1489-1G
P1489-5G
TCIAP1489-1GEA
302
EUR
TCIAP1489-1G
TCIAP1489-5G
Paladio (II) cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Paladio (II) cloruro
Formula:
PdCl₂ Pto. de fusión: 678 °C Densidad: 4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003558 Núm. CAS: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 ADR: 8,III Índice Merck: 14,06990 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 1.0 % |