Cloruro de rutenio (III)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de rutenio, Rutenio (III) cloruro
R0074-1G R0074-5G
TCIAR0074-1GEA 65 EUR
TCIAR0074-1G TCIAR0074-5G
Cloruro de rutenio (III)
Cloruro de rutenio (III)
Formula: Cl₃Ru
MW: 207.43 g/mol
Pto. de fusión: 500
Densidad: 3.11
Número MDL: MFCD00011208
Núm. CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
Índice Merck: 14,08302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&vid=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) min. 40.0 %
Drying loss 1.0 to 5.0 %