Anhídrido succínico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
S0107-25G S0107-500G
TCIAS0107-25GEA 16 EUR
TCIAS0107-25G TCIAS0107-500G
Anhídrido succínico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido succínico
Formula: C₄H₄O₃
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: 120 °C
Densidad: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Número MDL: MFCD00005525
Núm. CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08870
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&vid=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency