Ácido 6-bromonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
B2961-25G B2961-5G
TCIAB2961-25GEA 194 EUR
TCIAB2961-25G TCIAB2961-5G
Ácido 6-bromonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Número MDL: MFCD01927100
Núm. CAS: 6311-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516a7171406c6c7aad5172c31b03a30e5c818c0b&vid=516a7171406c6c7aad5172c31b03a30e5c818c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %