Ácido 2,6-dicloronicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
D3412-25G D3412-5G
TCIAD3412-25GEA 185 EUR
TCIAD3412-25G TCIAD3412-5G
Ácido 2,6-dicloronicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,6-dicloronicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Número MDL: MFCD00075583
Núm. CAS: 38496-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1e3b879bb97c44e966ab7ef89c495cda3511fe&vid=dc1e3b879bb97c44e966ab7ef89c495cda3511fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C