Ácido 2-cloroisonicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
C1368-25G C1368-5G
TCIAC1368-25GEA 122 EUR
TCIAC1368-25G TCIAC1368-5G
Ácido 2-cloroisonicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-cloroisonicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Número MDL: MFCD00191402
Núm. CAS: 6313-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45e5de746ec19086fde17538f9f26ff9048ba42&vid=d45e5de746ec19086fde17538f9f26ff9048ba42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency