Ácido 6-cloronicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid

C1116-25G C1116-250G C1116-100G
TCIAC1116-25GEA 72 EUR
TCIAC1116-25G TCIAC1116-250G TCIAC1116-100G
Ácido 6-cloronicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 6-cloronicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Pto. Ebullición: 284
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006241
Núm. CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c362a62664f042a2af724498af595a35f97d007a&vid=c362a62664f042a2af724498af595a35f97d007a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR