Isoniazida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
I0138-25G
I0138-500G
I0138-100G
TCIAI0138-25GEA
21
EUR
TCIAI0138-25G
TCIAI0138-500G
TCIAI0138-100G
Isoniazida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Isoniazida
Formula:
C₆H₇N₃O Pto. de fusión: 169…172 °C Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006426 Núm. CAS: 54-85-3 EINECS: 200-214-6 Índice Merck: 14,05186 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Melting point | 170.0 to 173.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...