Nicotinato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0085-25ML
N0085-500ML
N0085-100ML
TCIAN0085-25MLEA
18
EUR
TCIAN0085-25ML
TCIAN0085-500ML
TCIAN0085-100ML
Nicotinato de etilo ≥99.0% (por GC)
Nicotinato de etilo
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 224°C Densidad: 1,115 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 93°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006389 Núm. CAS: 614-18-6 EINECS: 210-370-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |