Isonicotinato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Picolinic acid ethyl ester, 4-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-pyridinecarboxylate, Isonicotinic acid ethyl ester
I0137-25ML I0137-500ML
TCIAI0137-25MLEA 34 EUR
TCIAI0137-25ML TCIAI0137-500ML
Isonicotinato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isonicotinato de etilo
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00006428
Núm. CAS: 1570-45-2
EINECS: 216-379-2
Índice Merck: 13,05206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&vid=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %