Isonicotinato de metilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0141-25G I0141-100G
TCIAI0141-25GEA 21 EUR
TCIAI0141-25G TCIAI0141-100G
Isonicotinato de metilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Isonicotinato de metilo
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 209°C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,161 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006427
Núm. CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e33ef6385f479d7f47b789887ec5b789cc160c2&vid=7e33ef6385f479d7f47b789887ec5b789cc160c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %