Ácido 2-aminonicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A0994-25G A0994-5G
TCIAA0994-25GEA 79 EUR
TCIAA0994-25G TCIAA0994-5G
Ácido 2-aminonicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-aminonicotinico
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. de fusión: 297 °C
Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006318
Núm. CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ef0ba537795ec160a717d809d9d716887ebb7a8&vid=1ef0ba537795ec160a717d809d9d716887ebb7a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution very faint turbidity