Ácido 6-hidroxinicotinico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0633-25G H0633-250G
TCIAH0633-25GEA 321 EUR
TCIAH0633-25G TCIAH0633-250G
Ácido 6-hidroxinicotinico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-hidroxinicotinico
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 304…306 °C
Número MDL: MFCD00006277
Núm. CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1c955dfa3fb7b4e8105190aec1fe7d402ec4b1&vid=5a1c955dfa3fb7b4e8105190aec1fe7d402ec4b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH very faint turbidity