Nicotinamida ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
N0078-25G N0078-500G
TCIAN0078-25GEA 16 EUR
TCIAN0078-25G TCIAN0078-500G
Nicotinamida ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Nicotinamida
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Pto. Ebullición: 334
Pto. de inflamación: 182
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006395
Núm. CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Índice Merck: 14,06523
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&vid=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency