2-(2-Aminoetil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
A1999-25G
A1999-5G
TCIAA1999-25GEA
205
EUR
TCIAA1999-25G
TCIAA1999-5G
2-(2-Aminoetil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoetil)piridina
Formula:
C₇H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 93°C Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006367 Núm. CAS: 2706-56-1 EINECS: 220-295-1 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |