Pirrol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1H-Pirrol
P0574-25ML P0574-500ML P0574-100ML
TCIAP0574-25MLEA 17 EUR
TCIAP0574-25ML TCIAP0574-500ML TCIAP0574-100ML
Pirrol ≥99.0% (por GC)
Pirrol
Formula: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –23°C
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00005216
Núm. CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,08014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&vid=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.200 (400nm)
Absorbance2 max. 0.020 (600nm)